Läs mer
Chlorpheniramine-d6 Maleate Salt, TRC
Produktkod. 30041344
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30041344 2.5 mg 2.5mg
30040997 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30041344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4243032.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219806-45-7
Molekylformel C16 D6 H13 Cl N2 . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 396.8976
Synonym Chlorphenamine-D6 Maleate, Chlorpheniramine D6 Maleate, 3-(4-Chlorophenyl)-3-pyridin-2-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine maleate, Chlorpheniramine-d6 maleate, Chlorphenamine-d6 maleate, Chlorphenamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Maleate, γ-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-Butenedioate Salt (1:1), 3-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine (2Z)-2-Butenedioate
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(4-chlorophenyl)-3-pyridin-2-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorphenamine-D6 Maleate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3;
Formel vikt 396.1723
Procent renhet >95%