Läs mer
(±)-Chlorpheniramine.maleate, Lipomed
Beskrivning
(±)-Chlorpheniramine.maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorphenamine Maleate |
| CAS | 113-92-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorphenamine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Chlorphenamine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Chlorpheniramine Maleate, gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?