Läs mer
Chlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpheniramine maleate |
| CAS | 113-92-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23ClN2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Chlorphenamine maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (85.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC=CC=N2.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.86 |
| Visa mer |