Läs mer
Chlorpheniramine Nitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpheniramine Nitrile |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3/c1-21(2)12-10-17(13-19,16-5-3-4-11-20-16)14-6-8-15(18)9-7-14/h3-9,11H,10,12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 299.1189 |
| Procent renhet | >95% |