Läs mer
Chlorpheniramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpheniramine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 274.1237 |
| Procent renhet | >95% |