missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorphenoxamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Chlorphenoxamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorphenoxamine Hydrochloride |
| CAS | 562-09-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorphenoxamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 Cl N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorphenoxamine Hydrochloride, 2-[1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine hydrochloride, Chlorphenoxamine hydrochloride, Clorevan, Contristamine, Contristamine hydrochloride, Phenoxene, Phenoxene hydrochloride, Phenoxine, Systral, 2-(p-Chloro-alpha-methyl-alpha-phenylbenzyloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, [1-(p-Chlorophenyl)-1-phenyl]ethyl (beta-dimethylaminoethyl) ether hydrochloride, beta-Dimethylaminoethyl (p-chloro-alpha-methylbenzhydryl) ether hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?