Läs mer
Chlorphenoxamine, MedChemExpress
Produktkod. 16454617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16454617 50 mg
1 options
Produktkod. 16454617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1607
MedChemExpress Chlorphenoxamine is an antihistamine and anticholinergic used as an antipruritic and antiparkinsonian agent.
Chlorphenoxamine is an antihistamine and anticholinergic used as an antipruritic and antiparkinsonian agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorphenoxamine
CAS 77-38-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22ClNO
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (157.98 mM)
LEDER CN(CCOC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C)C
Molekylvikt (g/mol) 303.83
Formel vikt 303.83
Procent renhet 95.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration