Läs mer
Chlorproethazine-d10 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorproethazine-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1216730-87-8 |
| Molekylformel | C19H14D10Cl2N2S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N,N-(diethyl-d10)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(diethylamino-d10)propyl]phenothiazine Hydrochloride, Neuriplege-d10, RP 4909-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23ClN2S.ClH/c1-3-21(4-2)12-7-13-22-16-8-5-6-9-18(16)23-19-11-10-15(20)14-17(19)22;/h5-6,8-11,14H,3-4,7,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.44 |
| Formel vikt | 392.1665 |