missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30350611
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350611 1 mg
30355709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30350611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4247531MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1329612-87-4
Molekylformel C1613CH17D3Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 359.34
Synonym 2-Chloro-N,N-(dimethyl-13C,d3)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino-13C,d3)propyl]phenothiazine Hydrochloride, Klorproman-13C,d3, Marazine-13C,d3, Norcozine-13C,d3, Torazina-13C,d3, Tranzene-13C,d3
IUPAC-namn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methyl-N-(trideuterio(113C)methyl)propan-1-amine;hydrochloride
LEDER ClC1=CC(N2CCCN([13C]([2H])([2H])[2H])C)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1+1D3;
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.