missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorpromazine-D3 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine-D3 |
| CAS | 136765-28-1 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C17 2H3 H16 Cl N2 S |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N-methyl-N-(methyl-d3)- (9CI), Chlorpromazine-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.88 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?