missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorpromazine D6 hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30312970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312970 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312970 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11575001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpromazine-d6 Hydrochloride
CAS 1228182-46-4
Molekylformel C17 2H6 H13 Cl N2 S . Cl H
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 361.36
Formel vikt 360.1101 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.