missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorpromazine-d6 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30364006
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42475210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpromazine-d6 Hydrochloride
CAS 1228182-46-4
Molekylformel C17 2H6 H13 Cl N2 S . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine hydrochloride, Chlorpromazine D6 (dimethylamine D6) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 361.36
Formel vikt 360.1101
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.