Läs mer
Chlorpromazine-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1228182-46-4 |
| Molekylformel | C17 2H6 H13 Cl N2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine hydrochloride, Chlorpromazine D6 (dimethylamine D6) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.36 |
| Formel vikt | 360.1101 |