Läs mer
Klorpromazin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30462782
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462782 10 mg
1 options
Produktkod. 30462782 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCPZ1752HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klorpromazin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Analyt- eller komponentnamn Chlorpromazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klorofenotiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 355.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 354,0724 g/mol