Läs mer
Klorpromazinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30457928
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457928 1 ml
1 options
Produktkod. 30457928 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0420.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klorpromazinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Analyt- eller komponentnamn Chlorpromazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride, 10 H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8 CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
InChI formel InChI=1 S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12 H,5,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klorofenotiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 355.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 354,0724 g/mol