Läs mer
Klorpromazinhydroklorid, 100,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475931 100 g 100g
11455931 5 g 5g
11465931 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219032680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13935.00 SEK
    13273.39 SEK / 100g
    Save 661.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 69-09-0
Molekylformel C17H20Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 355.321
InChI-nyckel FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Chloro-10-[3-dimethylamino-propyl] phenothiazine, 2-Chloro-N, N- dimethyl-10H- phenothiazine-10- propanamine hydrochloride
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC-namn 3-(2-klorfenotiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
LEDER CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpromazine hydrochloride
Analysprocentintervall 1.009
Fysisk form Pulver/Lösning
Färg Färglös eller vit
Kvantitet 100 g
Formel vikt 355.3