Läs mer
Klorpromazinhydroklorid, 98+%
Produktkod. 15405839
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405839 10 g 10g
15415839 25 g 25g
15425839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15405839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63659.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1169.65 SEK / 10g
    Save 132.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355,321 g/mol
Klorpromazinhydroklorid används som ersättning för bensidin, o-dianisidin och o-tolidin vid bestämning av mikrokvantiteter av hemoglobin och peroxidas. Klorpromazin, hydroklorid används i cellsignalering och neurovetenskaplig forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Klorpromazinhydroklorid används som ersättning för bensidin, o-dianisidin och o-tolidin vid bestämning av mikrokvantiteter av hemoglobin och peroxidas. Klorpromazin, hydroklorid används i cellsignalering och neurovetenskaplig forskning.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-09-0
Molekylformel C17H20Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 355.321
MDL-nummer MFCD00012654
InChI-nyckel FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC-namn 3-(2-klorfenotiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
LEDER CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpromazine hydrochloride
Smältpunkt 196°C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3779989
Merck Index 14,2185
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 355.3
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorpromazine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorpromazine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.