Läs mer
Klorpromazinhydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316277
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30316277 100 mg
1 options
Produktkod. 30316277 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11575000100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpromazine Hydrochloride
CAS 69-09-0
Analyt- eller komponentnamn Chlorpromazine Hydrochloride
Frakt skick +20°C
Molekylformel C17 H19 Cl N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-chlorophenothiazine monohydrochloride, 2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine monohydrochloride, Aminazin hydrochloride, Aminazin monohydrochloride, Ampliactil monohydrochloride, CPZ, Chloractil, Chlorazin, Chloropromazine hydrochloride, Chloropromazine monohydrochloride, Chlorpromazine monohydrochloride, Chlorpromazinium chloride, Hebanil, Hibanil, Hibernal, Klorproman, Klorpromex, Largactil, Largactil monohydrochloride, Largaktyl, Marazine, Megatil, Neurazine, Norcozine, Plegomazin, Promacid, Promapar, Propaphen, Propaphenin hydrochloride, Sonazine, Taroctyl, Thorazine hydrochloride, Torazina, Tranzene
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klorofenotiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 355.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 354.0724 g/mol