missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2726144-94-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 Cl N2 O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?