Läs mer
Chlorpromazine N-Oxide Maleic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine N-Oxide Maleic Acid Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 450.1016 |