Läs mer
Klorpromazinsulfoxid, TRC
Produktkod. 30007351
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007351 25 mg
30006251 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42475525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 969-99-3
Molekylformel C17 H19 Cl N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 334.86
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5-oxide (6CI,8CI), Aminazin sulfoxide, Ba 2835, Chlorpromazine 5-oxide, Chlorpromazine 5-sulfoxide, Chlorpromazine S-oxide, Chlorpromazine sulfoxide, Chlorpromazine sulphoxide, NSC 170990, Opromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide
IUPAC-namn 3-(2-klor-5-oxofenothiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin
LEDER CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpromazine Sulfoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formel vikt 334.0907
Procent renhet >95%