missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate |
| CAS | 150111-59-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H19 Cl N2 O2 S . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O2S.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)23(22)17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?