Läs mer
Chlorpromazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 318.0957 |
| Procent renhet | >95% |