Läs mer
Klopropamid EP-förorening B, Mikromol™
Beskrivning
Klopropamid EP Förorening B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dipropylurea |
| CAS | 623-95-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Dipropylurea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H16 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-Dipropylurea, Urea, 1,3-dipropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Di-n-propylurea, 1,3-Dipropylurea, N,N'-Dipropylurea, Chlorpropamide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c1-3-5-8-7(10)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CCCNC(=O)NCCC |
| IUPAC-namn | 1,3-dipropylurea |
| Visa mer |