Läs mer
Klorpropamid, LoGiCal
Produktkod. 30458178
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458178 10 mg
1 options
Produktkod. 30458178 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1635.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpropamide
CAS 94-20-2
Analyt- eller komponentnamn Chlorpropamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 Cl N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Chlorpropamide, 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propylurea, Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl-, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, 4-Chloro-N-(propylaminocarbonyl)benzenesulfonamide, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)sulfonyl-3-propylurea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 276.74
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 276,0335 g/mol