Läs mer
Chlorpropamide, Thermo Scientific™
Increases insulin secretion
890.23 SEK - 2848.75 SEK
Kemiska identifierare
CAS 94-20-2
Molekylformel C10H13ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 276.735
MDL-nummer MFCD00079004
InChI-nyckel RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorpropamide, chloropropamide, diabinese, chlorpropamid, diabenese, glucamide, meldian, chlorodiabina, chloronase, diabeneza
PubChem CID 2727
ChEBI CHEBI:3650
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenyl)sulfonyl-3-propylurea
LEDER CCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15466209
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64110.14
25g
890.23 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15476209
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64110.22
2848.75 SEK
100g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Chlorpropamide is used in the treatment of diabetes metilus type 2. It acts to increase the secretion of insulin and is not effective in patients who do not have pancreatic beta cell function.
Solubility
Soluble in ethanol (1:12), acetone (1:5), chloroform (1:9) and solutions of alkali hydroxides. Does not mix well with water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
94-20-2
276.735
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
2727
1-(4-chlorophenyl)sulfonyl-3-propylurea
C10H13ClN2O3S
MFCD00079004
chlorpropamide, chloropropamide, diabinese, chlorpropamid, diabenese, glucamide, meldian, chlorodiabina, chloronase, diabeneza
CHEBI:3650
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Chlorpropamide
C10H13ClN2O3S
14,2186
Soluble in ethanol (1:12),acetone (1:5),chloroform (1:9) and solutions of alkali hydroxides. Does not mix well with water.
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
276.735
CHEBI:3650
94-20-2
MFCD00079004
chlorpropamide, chloropropamide, diabinese, chlorpropamid, diabenese, glucamide, meldian, chlorodiabina, chloronase, diabeneza
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
1-(4-chlorophenyl)sulfonyl-3-propylurea
2727
276.74
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P261-P271-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P363-P501c
H312+H332-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 202-314-5
missing translation for 'rtecsNumber' : YS6650000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer