missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorpropham-d7 (iso-propyl-d7), CDN

Produktkod. 30325647
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325647 0.01 g
30324052 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325647 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND80630.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpropham D7 (isopropyl D7)
CAS 2140327-49-5
Molekylformel C10 D7 H5 Cl N O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym Chlorpropham D7 (isopropyl D7)
InChI formel InChI=1 S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7 H,1-2H3,(H,12,13)/i1D3,2D3,7 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 220.7039
Formel vikt 220.0996 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.