Läs mer
Klorprofam, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16339737 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16339737 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16339737 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S960
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Klorprofam101-21-31000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpropham
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 101-21-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C10H12ClNO2
MDL-nummer MFCD00037108
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 213.66
PubChem CID 2728
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34630
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning