Läs mer
Chlorpropham, TRC
Produktkod. 17987399
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17987399 250 mg
1 options
Produktkod. 17987399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC424905250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-21-3
Molekylformel C10 H12 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Synonym Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-chloro-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Bud Nip, Bygran, CI-IPC, CIPC, Chlor IFC, Chlor IFK, Chlor IPC, Chloro-IPC, Chloropropham, Chlorpropham, Cl-IFK, Elbanil, Furloe, Furloe 3EC, IPCPC, Isopropyl 3-chlorocarbanilate, Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl N-(m-chlorophenyl)carbamate, Isopropyl m-chlorocarbanilate, Keim-Stop, Liro CIPC, Metoxon, Mirvale, NSC 29466, Neo Stop 5, Nexoval, Preventol, Preventol 56, Shield Potato Sprout Inhibitor, Triherbicide CIPC, Y 3, m-Chlorocarbanilic acid isopropyl ester
IUPAC-namn propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
LEDER CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material Chlorpropham
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 213.0557