missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorprothixene EP Impurity B (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30052417
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052417 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052417 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1321.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Chlorprothixene EP Impurity B (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylidene)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 4907-84-0
Analyt- eller komponentnamn N,N-Dimethyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylidene)propan-1-amine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H19 N S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Chlorprothixene Hydrochloride Imp. B (EP), Chlorprothixene Imp. B (EP), N,N-Dimethyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylidene)propan-1-amine Hydrochloride, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlorprothixene Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NS.ClH/c1-19(2)13-7-10-14-15-8-3-5-11-17(15)20-18-12-6-4-9-16(14)18;/h3-6,8-12H,7,13H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn N,N-dimethyl-3-thioxanthen-9-ylidenepropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 317.88
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 317.1005 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.