Läs mer
Chlorprothixene EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Chlorprothixene EP Impurity E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H7 Cl O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H |
| LEDER | Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-chlorothioxanthen-9-one |
| Visa mer |