Läs mer
Klorprotyxen EP förorening E, Mikromol™
Produktkod. 30462358
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462358 4 x 25 mg
17902566 25 mg
17914336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462358 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1321.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klorprotyxen EP förorening E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H7 Cl O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 2-klorotioxioxanthen-9-ett
Molekylvikt (g/mol) 246.71
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 245,9906 g/mol