Läs mer
Klorprotrixenhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorprothixene hydrochloride |
| CAS | 6469-93-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorprothixene hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H18 Cl N S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-; |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Visa mer |