Läs mer
Klorprotixenhydroklorid, TRC
Produktkod. 30040958
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040958 100 mg
30041263 5 mg
18090020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC424850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6469-93-8
Molekylformel C18 H18 Cl N S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 352.32
Synonym Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), (3Z)-, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (3Z)- (9CI), 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)-, Thioxanthene-δ9,γ-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 9H-Thioxanthene, 1-propanamine deriv., NSC 169899, Truxal hydrochloride, cis-Chlorprothixene hydrochloride
IUPAC-namn (3Z)-3-(2-klorothioxanthen-9-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorprothixene hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
Formel vikt 351.0615