Läs mer
Chlorprothixene, MedChemExpress
Produktkod. 16494317
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494317 50 mg
16458206 100 mg
16421406 200 mg
16412086 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494317 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0274
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorprothixene
Fysisk form Solid
CAS 113-59-7
Färg Earth Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18ClNS
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (105.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CN(C)CC/C=C1C2=C(SC3=C\1C=CC=C3)C=CC(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 315.86
Formel vikt 315.86
Procent renhet 99.13%