Läs mer
Chlorprothixene, MedChemExpress
Produktkod. p-200099196
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Produktkod. 16494317
Brand: Medchem Express HYB0274
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorprothixene
Fysisk form Solid
CAS 113-59-7
Färg Earth Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18ClNS
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (105.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CN(C)CC/C=C1C2=C(SC3=C\1C=CC=C3)C=CC(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 315.86
Formel vikt 315.86
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.