Läs mer
Klorpyrifos 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314022
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314022 1 ml
1 options
Produktkod. 30314022 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010366AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Analyt- eller komponentnamn Chlorpyrifos
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 Cl3 N O3 P S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn dietoxi-sulfanyliden-(3,5,6-trikloropyrridin-2-yl)oxy-λ^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Aceton
Molekylvikt (g/mol) 350.59
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 348,9263 g/mol