missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorpyriphos-methyl, TRC

Produktkod. 30361929
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361929 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC425330100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpyrifos-methyl
CAS 5598-13-0
Molekylformel C7 H7 Cl3 N O3 P S
Kvantitet 100 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester (7CI,8CI), Chlorpyrifos M, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyriphos-methyl, Cyfen, Dowco 214, Dursban ME, Dursban methyl, ENT 27520, M 3196, Methyl Dursban, Methyl chlorpyrifos, Noltran, O,O-Dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) thiophosphate, O-(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, OMS 1155, Reldan, Reldan E
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl3NO3PS/c1-12-15(16,13-2)14-7-5(9)3-4(8)6(10)11-7/h3H,1-2H3
LEDER COP(=S)(OC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn dimethoxy-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 322.53
Formel vikt 320.895
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.