Läs mer
Chlorquinaldol, MedChemExpress
Produktkod. 16402339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402339 1 g
1 options
Produktkod. 16402339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1360
MedChemExpress Chlorquinaldol (Chloquinan) is a mono-hydroxyquinoline, is an antifungal and antibacterial, used for topical treatment of skin conditions and vaginal infections.
Chlorquinaldol (Chloquinan) is a mono-hydroxyquinoline, is an antifungal and antibacterial, used for topical treatment of skin conditions and vaginal infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorquinaldol
Fysisk form Solid
CAS 72-80-0
Färg Light Brown
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H7Cl2NO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Chloquinan
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (219.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=C(C)C=CC2=C(Cl)C=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 228.07
Formel vikt 228.07
Procent renhet 97.84%