Läs mer
Chlorsulfaquinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorsulfaquinoxaline |
| CAS | 97919-22-7 |
| Molekylformel | C14 H11 Cl N4 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-(5-chloro-2-quinoxalinyl)benzenesulfonamide, CQS, NSC 339004 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClN4O2S/c15-11-2-1-3-12-14(11)17-8-13(18-12)19-22(20,21)10-6-4-9(16)5-7-10/h1-8H,16H2,(H,18,19) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3c(Cl)cccc3n2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(5-chloroquinoxalin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.78 |
| Formel vikt | 334.0291 |