Learn More
Thermo Scientific Chemicals Klortetracyklinhydroklorid, kan användas som sekundär standard
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Klortetracyklinhydroklorid är ett bredspektrumantibiotikum från tetracyklinfamiljen
- Får sitt namn från en 7-klorsubstitution på en av ringarna i dess moderstruktur, tetracyklin
- Ett bakteriostatiskt medel som hämmar den 30S ribosomala subenheten och förhindrar peptidbildning
- Kan fungera som antiprotozo och svampdödande medel
Användningsområden
- Klortetracyklin är lämplig för användning inom biokemi, mikrobiologi, in vivo-forskning och cellkultur
- Endast avsedd för forskningsanvändning
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chlortetracycline hydrochloride |
| Typ | Klortetracyklinhydroklorid |
| Fysisk form | Fint kristallint pulver |
| Smältpunkt | 220,0 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Glasflaska |
| Specifik rotation | −242,50 (20,00 °C c=0,5, vatten) |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 8,6 g/L (28 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i aceton, eter, kloroform, dioxan och propylenglykol, 17,4 g/L metanol (28 °C), 1,7 g/L etanol (28 °C), lösliga i lösningar av alkalihydroxider och karbonat |
| Show More |
Safety and Handling
- Chlortetracycline hydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.