Läs mer
Chlortetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16439885
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16439885 250 mg
1 options
Produktkod. 16439885 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1327
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlortetracycline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 64-72-2
Färg Yellow
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24Cl2N2O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 7-Chlorotetracycline hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 6.66 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 515.34
Formel vikt 515.34
Procent renhet 95.0%