Läs mer
Klortetracyklinhydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11495931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495931 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11495931 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219032725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1624.12 SEK / 25g
    Save 80.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Antibakteriell
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlortetracycline Hydrochloride
Typ Klortetracyklinhydroklorid
CAS 64-72-2
Kvantitet 25 g
Molekylformel C22H24Cl2N2O8
InChI-nyckel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
LEDER CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
IUPAC-namn (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-klor-4-(dimetylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 515.34
PubChem CID 66577600
Formel vikt 515.3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride