Läs mer
Klortetracyklinhydroklorid, specificerad enligt kraven i Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10882041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10882041 5 g Glasflaska 5g
10785652 25 g Glasflaska 25g
10220130 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10882041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430960050
Request Bulk or Custom Format
Klortetracyklinhydroklorid, CAS # 64-72-2, är ett bredspektrumantibiotikum av tetracyklinfamiljen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmänna funktioner
• Klortetracyklinhydroklorid är ett bredspektrumantibiotikum från tetracyklinfamiljen
• Får sitt namn från en 7-klorsubstitution på en av ringarna i dess moderstruktur, tetracyklin
• Ett bakteriostatiskt medel som hämmar den 30S ribosomala subenheten och förhindrar peptidbildning
• Kan fungera som antiprotozo och svampdödande medel
Ansökningar
• Klortetracyklin är lämplig för användning inom biokemi, mikrobiologi, in vivo-forskning och cellkultur
• Endast avsedd för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-72-2
Molekylformel C22H23ClN2O8·HCl
Molekylvikt (g/mol) 515.33
MDL-nummer MFCD00082440
InChI-nyckel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
PubChem CID 66577600
IUPAC-namn (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-klor-4-(dimetylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlortetracycline hydrochloride
Abs. 0.40 max. (460nm)
Smältpunkt 220.0°C
Färg Gult
pH 2.3 to 3.3 (1% H2O, CO2 free)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2198
Specifikt rotationsförhållande − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Specifik rotation − 242.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone,ether,,chloroform,dioxane and propylene glycol,17.4g/L methanol (28°C),1.7g/L ethanol (28°C),soluble in solutions of alkali hydroxides and,carbonat
Formel vikt 515.33
Procent renhet 94.5 to 102.0% (sum of the contents of chlortetra cycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride, dry substance), ≥89.5% (chlortetracycline hydrochloride, dry substance), 8% max. (tetracycline hydrochloride, dry substance)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlortetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.