Läs mer
Chlorthalidone, MedChemExpress
Description
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chlorthalidone |
| CAS | 77-36-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H11ClN2O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.77 |
| Formel vikt | 338.77 |
| Show More |