missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorthiamid, TRC

Produktkod. 30365540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365540 250 mg
30352985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369943250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1918-13-4
Molekylformel C7 H5 Cl2 N S
Molekylvikt (g/mol) 206.09
Synonym Benzamide, 2,6-dichlorothio- (7CI,8CI), 2,6-Dichlorobenzenecarbothioamide, 2,6-Dichlorothiobenzamide, Chlorthiamid, Chlorthiamide, DCBN, Prefix, Prefix (chlorthiamid), SD 7961
IUPAC-namn 2,6-dichlorobenzenecarbothioamide
LEDER NC(=S)c1c(Cl)cccc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorthiamid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NS/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Formel vikt 204.952
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.