missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorthion, TRC

Produktkod. 30367959
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367959 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC422153500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorthion
CAS 500-28-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H9 Cl N O5 P S
Kvantitet 500 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-di-Me ester (6CI), BAY 22190, Chlorothion, Chlorthion, Chlorthion methyl, Compound 22/190, Methylchlorothion, NSC 8927, O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl)thionophosphate, O,O-Dimethyl O-3-chloro-4-nitrophenyl phosphorothioate, O-(3-Chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, OMS 217
InChI formel InChI=1S/C8H9ClNO5PS/c1-13-16(17,14-2)15-6-3-4-8(10(11)12)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
LEDER COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(Cl)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn (3-chloro-4-nitrophenoxy)-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 297.65
Formel vikt 296.9628
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.