missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorthiophos (Mixture of isomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorthiophos |
| CAS | 60238-56-4 |
| Molekylformel | C11H15Cl2O3PS2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid, O-[dichloro(methylthio)phenyl] O,O-diethyl ester, Chlorthiophos |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2O3PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-9(13)11(19-3)7-8(10)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@@H](C)\C=C\C=C\3/CO[C@@H]4C(=NO)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]5C[C@@H](C\C=C\2/C)O[C@@]6(CC[C@H](C)[C@H](O6)C7CCCCC7)C5)[C@]34O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | O-(2,5-dichloro-4-(methylthio)phenyl) O,O-diethyl phosphorothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.24 |
| Formel vikt | 1079.8732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?