missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlortoluron-d6 (N,N-dimethyl-d6), CDN

Produktkod. 30315654
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315654 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315654 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71280.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6
CAS 1219803-48-1
Molekylformel C10 2H6 H7 Cl N2 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea, Chlorotoluron D6 (N,N-dimethyl D6)
InChI formel InChI=1 S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6 H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 218.71
Formel vikt 218.1093 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.