missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kloridstandardlösning, Ion ECON, Chem-Lab

Produktkod. 11999032
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11999032

Brand: Chem-Lab CL01.0346.0500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kalibrera utrustning för exakta jonmätningsresultat. Kloridstandardlösning, Ion ECON, Chem-Lab är en standard med en enda parameter för analytisk kvalitetssäkring. Innehåller en exakt koncentration av μ1000 g/ml Cl- (± 5 μg), från en lösning av 2,1 g KCl i 1 L vatten.

För att erhålla korrekta analysresultat är det viktigt att kalibrera alla instrument som används för analys innan du börjar. En standardlösning kan användas i stället för ett prov eftersom den innehåller en känd koncentration av kemikalier eller analyter. Detta gör att analytikern kan gå igenom en testprocess och veta vad det slutliga värdet ska vara. Sådant kalibreringsarbete är endast meningsfullt om tillförlitliga referensmaterial används.

Specifikationer

CAS 7447-40-7
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 2.1g KCl per 1L H2O
Densitet 1.00g/mL
Fysisk form Vätska
Molekylformel ClK
Koncentration 1000 μg/mL of Cl− (±5μg, 20°C)
MDL-nummer MFCD00011360
Färg Färglös
Löslighet Soluble in water
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn kalium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74.56g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.